Learn More
4-(N-1-Dimethylaminonaphthalene-5-sulfonylamino)phenyl Isothiocyanate, TRC
Codice prodotto. 30379828
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30379828 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30379828 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD46100010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(N-1-Dimethylaminonaphthalene-5-sulfonylamino)phenyl Isoth
CAS 102417-94-7
Formula molecolare C19 H17 N3 O2 S2
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H17N3O2S2/c1-22(2)18-7-3-6-17-16(18)5-4-8-19(17)26(23,24)21-15-11-9-14(10-12-15)20-13-25/h3-12,21H,1-2H3
SMILES CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Nc3ccc(cc3)N=C=S
IUPAC Name 5-(dimethylamino)-N-(4-isothiocyanatophenyl)naphthalene-1-sulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 383.49
Peso formulazione 383.0762