Learn More
4-(N-1-Dimethylaminonaphthalene-5-sulfonylamino)phenyl Isothiocyanate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(N-1-Dimethylaminonaphthalene-5-sulfonylamino)phenyl Isoth |
| CAS | 102417-94-7 |
| Formula molecolare | C19 H17 N3 O2 S2 |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H17N3O2S2/c1-22(2)18-7-3-6-17-16(18)5-4-8-19(17)26(23,24)21-15-11-9-14(10-12-15)20-13-25/h3-12,21H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Nc3ccc(cc3)N=C=S |
| IUPAC Name | 5-(dimethylamino)-N-(4-isothiocyanatophenyl)naphthalene-1-sulfonamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 383.49 |
| Peso formulazione | 383.0762 |