Learn More
4-(N-Boc-amino)-3-oxo-pentanoic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30343517
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343517 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343517 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB62098025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(N-Boc-amino)-3-oxo-pentanoic Acid Methyl Ester
CAS 101669-78-7
Formula molecolare C11 H19 N O5
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H19NO5/c1-7(8(13)6-9(14)16-5)12-10(15)17-11(2,3)4/h7H,6H2,1-5H3,(H,12,15)
SMILES COC(=O)CC(=O)C(C)NC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC Name methyl 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-oxopentanoate
Molecular Weight (g/mol) 245.27
Peso formulazione 245.1263