Learn More
4-N-BOC-Amino-4-carboxytetrahydropyran, 95%
Codice prodotto. 10590722 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10590722 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10359093 2 g Bottiglia in vetro 2g
11925421 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10590722 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 360465000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 172843-97-9 | C11H19NO5 | 245.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 172843-97-9
Formula molecolare C11H19NO5
Molecular Weight (g/mol) 245.27
Numero MDL MFCD02683136
InChI Key SPPDKPRJPFTBEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-boc-amino tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-n-boc-amino-4-carboxytetrahydropyran, 4-tert-butoxycarbonyl amino tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino oxane-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxy carbonyl amino oxane-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbamoyl tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxy carbonylamino-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 1268219
IUPAC Name 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]oxane-4-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCOCC1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-N-BOC-Amino-4-carboxytetrahydropyran
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Peso formulazione 245.27
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-N-BOC-Amino-4-carboxytetrahydropyran
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.