Learn More
4-[(N-BOC)aminomethyl]aniline, 97%
Codice prodotto. 10306934 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10306934 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10306934 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 426200010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 94838-55-8 | C12H18N2O2 | 222.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[(N-BOC)aminomethyl]aniline
Punto di fusione 75°C to 80°C
CAS 94838-55-8
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Tan to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Formula molecolare C12H18N2O2
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare NH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
Numero MDL MFCD03001716
Sinonimo 4-n-boc-aminomethyl aniline, tert-butyl 4-aminobenzylcarbamate, tert-butyl n-4-aminophenyl methyl carbamate, tert-butyl 4-aminobenzyl carbamate, 4-n-boc aminomethyl aniline, 4-aminobenzyl carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 4-aminophenyl methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-4-aminophenyl methyl tert-butoxy carboxamide, butylaminobenzylcarbamate, p-bocnhch2c6h4nh2
InChI Key UXWQXBSQQHAGMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(N)C=C1
IUPAC Name tert-butyl N-[(4-aminophenyl)methyl]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 222.29
Quantità 1 g
PubChem CID 2756041
Peso formulazione 222.29
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-¢(N-BOC)aminomethyl!aniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.