Learn More
4-n-Butoxybenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11492288
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492288 10 g 10g
11402298 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11492288 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15243.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5736-88-9
Formula molecolare C11H14O2
Molecular Weight (g/mol) 178.231
Numero MDL MFCD00003389
InChI Key XHWMNHADTZZHGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-butoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-butoxy, 4-n-butoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-butoxy, 4-butoxy-benzaldehyde, p-n-butoxybenzaldehyde, 4-n-butyloxybenzaldehyde, acmc-209lxn, p-n-butoxy benzaldehyde, 4-butoxybenzaldehyde
PubChem CID 79813
IUPAC Name 4-butoxybenzaldehyde
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-n-Butoxybenzaldehyde
Densità 1.031
Punti di ebollizione 284°C to 286°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.541
Quantità 10 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 178.23
Percent Purity 98%