Learn More
4-n-Butoxybenzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11357656
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11357656 5 g 5g
11367656 250 mg 250mg
11347656 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11357656 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11258.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1138-56-3 | C10H13ClO3S | 248.721 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1138-56-3
Formula molecolare C10H13ClO3S
Molecular Weight (g/mol) 248.721
Numero MDL MFCD00052344
InChI Key HGKWMUBXVMFXNC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-n-butoxy benzenesulfonyl chloride, 4-butoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butoxy benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butoxy, 4-butoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butoxybenzenesulfonyl chloride, 4-butoxybenzenesulfonylchloride, pubchem5072, 4-n-butoxy benzenes, buttpark 9650-54
PubChem CID 517990
IUPAC Name 4-butoxybenzenesulfonyl chloride
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-n-Butoxybenzenesulfonyl chloride
Punti di ebollizione 130°C to 131°C (0.6 mmHg)
Indice di rifrazione 1.542
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1109264
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 248.73
Percent Purity 97%