Learn More
4-n-Butoxybenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30331144
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331144 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331144 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB692328250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-n-Butoxybenzoic Acid
CAS 1498-96-0
Formula molecolare C11H14O3
Quantità 250 mg
Sinonimo p-(Butyloxy)benzoic Acid, p-(n-Butoxy)benzoic Acid, p-(n-Butyloxy)benzoic Acid, p-Butoxybenzoic Acid, 4-Butoxybenzoic Acid, 4-(Butyloxy)benzoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-10-6-4-9(5-7-10)11(12)13/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,12,13)
SMILES CCCCOc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC Name 4-butoxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Peso formulazione 194.0943