Learn More
4-n-Butoxybenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-n-Butoxybenzoic Acid |
| CAS | 1498-96-0 |
| Formula molecolare | C11H14O3 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | p-(Butyloxy)benzoic Acid, p-(n-Butoxy)benzoic Acid, p-(n-Butyloxy)benzoic Acid, p-Butoxybenzoic Acid, 4-Butoxybenzoic Acid, 4-(Butyloxy)benzoic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-10-6-4-9(5-7-10)11(12)13/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CCCCOc1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC Name | 4-butoxybenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 194.23 |
| Peso formulazione | 194.0943 |