Learn More
4-n-Butoxybenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11437897
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11437897 25 g 25g
11427897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11437897 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16570.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5203-14-5
Formula molecolare C11H13NO
Molecular Weight (g/mol) 175.231
Numero MDL MFCD00043482
InChI Key RRGQINKVTNAIBB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-butoxybenzonitrile, 4-n-butoxybenzonitrile, benzonitrile, 4-butoxy, 4-n-butoxy benzonitrile, 4-butoxy-benzonitrile, 4-butoxybenzenecarbonitrile, pubchem7926, acmc-209kxf, 4-butoxybenzonitrile
PubChem CID 138435
IUPAC Name 4-butoxybenzonitrile
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-n-Butoxybenzonitrile
Densità 0.999
Punti di ebollizione 242°C to 244°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.5255
Quantità 25 g
Beilstein 2834664
Peso formulazione 175.23
Percent Purity 97%