Learn More
4-n-Butoxyphenyl isocyanate, 98%
Codice prodotto. 11313426
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11313426 5 g 5g
11303426 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11313426 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12877.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 28439-86-3 | C11H13NO2 | 191.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28439-86-3
Formula molecolare C11H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 191.23
Numero MDL MFCD00037042
InChI Key ASFIDVOMDQBCNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-n-butoxyphenyl isocyanate, 4-butoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-butoxy-4-isocyanato, 1-butoxy-4-isocyanato-benzene, pubchem16232, 4-butoxybenzenisocyanate
PubChem CID 2769629
IUPAC Name 1-butoxy-4-isocyanatobenzene
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-n-Butoxyphenyl isocyanate
Densità 1.055
Punti di ebollizione 149°C to 150°C (3 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.522
Quantità 5 g
Numero UN UN2206
Beilstein 2107851
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 191.23
Percent Purity 98%