Learn More
4-n-Butylbenzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11427907
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11427907 25 g 25g
11417907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11427907 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16577.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 54997-92-1 | C10H13ClO2S | 232.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54997-92-1
Formula molecolare C10H13ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 232.72
Numero MDL MFCD00173908
InChI Key OVFZELSNOHIDEF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-butyl benzenesulphonyl chloride, 4-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butylphenylsulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butyl, 4-butylphenyl chlorosulfone, pubchem5484, 4-n-butylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 2737352
IUPAC Name 4-butylbenzenesulfonyl chloride
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-n-Butylbenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 13°C to 15°C
Punti di ebollizione 126°C to 128°C (0.6 mmHg)
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 232.73
Percent Purity 97%