Learn More
4-n-Butylphenyl isocyanate, 98%
Codice prodotto. 11382367
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11382367 25 g 25g
11362367 1 g 1g
11372367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11382367 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09957.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 69342-47-8 | C11H13NO | 175.231 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69342-47-8
Formula molecolare C11H13NO
Molecular Weight (g/mol) 175.231
Numero MDL MFCD00013882
InChI Key LJJRXPXDTAUVQU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-butylphenyl isocyanate, 4-n-butylphenyl isocyanate, benzene, 1-butyl-4-isocyanato, benzene,1-butyl-4-isocyanato, 4-butylbenzenisocyanate, 4-butylphenylisocyanate, acmc-209o7f, 1-butyl-4-isocyanato-benzene, 4-n-butyl phenyl isocyanate
PubChem CID 2796313
IUPAC Name 1-butyl-4-isocyanatobenzene
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-n-Butylphenyl isocyanate
Densità 0.992
Punti di ebollizione 107°C to 108°C (3 mmHg)
Punto d'infiammabilità 108°C (226°F)
Indice di rifrazione 1.5165
Quantità 25 g
Numero UN UN2206
Beilstein 390859
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 175.23
Percent Purity 98%