Learn More
4'-n-Heptylacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11312806
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11312806 5 g 5g
11302806 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11312806 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08959.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37593-03-6
Formula molecolare C15H22O
Molecular Weight (g/mol) 218.34
Numero MDL MFCD00038342
InChI Key UQBRZOXCKKBKDU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-heptylacetophenone, p-heptylacetophenone, ethanone, 1-4-heptylphenyl, p-n-heptylacetophenone, 1-4-heptylphenyl ethanone, 1-4-heptylphenyl ethan-1-one, 4'-n-heptylacetophenone, 4-heptylacetophenone, 1-acetyl-4-heptylbenzene, acmc-209iu8
PubChem CID 98879
IUPAC Name 1-(4-heptylphenyl)ethanone
SMILES CCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-n-Heptylacetophenone
Densità 0.94
Punti di ebollizione 155°C to 157°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.509
Quantità 5 g
Beilstein 1866760
Peso formulazione 218.34
Percent Purity 97%