Learn More
4-n-Heptyloxybenzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11392806
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392806 25 g 25g
11382806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392806 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08966.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 27893-41-0 | C14H20O2 | 220.312 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27893-41-0
Formula molecolare C14H20O2
Molecular Weight (g/mol) 220.312
Numero MDL MFCD00016616
InChI Key YBCKMIZXHKVONZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-heptyloxybenzaldehyde, 4-heptyloxy benzaldehyde, p-heptyloxybenzaldehyde, 4-n-heptyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-heptyloxy, p-heptyloxy benzaldehyde, 4-n-heptoxybenzaldehyde, 4-heptyloxy-benzaldehyde, p-n-heptoxybenzaldehyde, acmc-209gzj
PubChem CID 119740
IUPAC Name 4-heptoxybenzaldehyde
SMILES CCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-n-Heptyloxybenzaldehyde
Densità 0.99
Punti di ebollizione 152°C to 154°C (1 mmHg)
Indice di rifrazione 1.525
Quantità 25 g
Beilstein 1912690
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 220.31
Percent Purity 97%