Learn More
4-n-Heptylphenol, 98+%
Codice prodotto. 11478376
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11478376 1 g 1g
11488376 5 g 5g
11498376 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11478376 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15407.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1987-50-4 | C13H20O | 192.302 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1987-50-4
Formula molecolare C13H20O
Molecular Weight (g/mol) 192.302
Numero MDL MFCD00041751
InChI Key KNDDEFBFJLKPFE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-n-heptylphenol, phenol, 4-heptyl, p-heptylphenol, heptanyl-p-phenol, p-hydroxyheptylbenzene, phenol, heptyl derivs., p-n-heptylphenol, unii-i743z35dvb, phenol, heptenylated, p-heptyl phenol
PubChem CID 16143
ChEBI CHEBI:34438
IUPAC Name 4-heptylphenol
SMILES CCCCCCCC1=CC=C(C=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-n-Heptylphenol
Punto di fusione 25°C to 28°C
Punti di ebollizione 156°C (9 mmHg)
Indice di rifrazione 1.507
Quantità 1 g
Numero UN UN2430
Peso formulazione 192.3
Percent Purity ≥98%