Learn More
4-n-Hexyloxybenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11460853
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11460853 5 g 5g
11470853 25 g 25g
11480853 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11460853 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13287.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5736-94-7 | C13H18O2 | 206.285 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5736-94-7
Formula molecolare C13H18O2
Molecular Weight (g/mol) 206.285
Numero MDL MFCD00016615
InChI Key GWXUVWKBVROFDM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hexyloxy benzaldehyde, 4-hexyloxybenzaldehyde, 4-n-hexyloxybenzaldehyde, p-hexyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hexyloxy, benzaldehyde, p-hexyloxy, p-hexyloxy benzaldehyde, p-hexoxybenzaldehyde, 4-hexyloxbenzaldehyde, p-n-hexyloxybenzaldehyde
PubChem CID 79816
IUPAC Name 4-hexoxybenzaldehyde
SMILES CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-n-Hexyloxybenzaldehyde
Densità 0.992
Punti di ebollizione 149°C to 151°C (0.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.53
Quantità 5 g
Beilstein 1912341
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 206.29
Percent Purity 98%