Learn More
4-(N-Maleimido)benzyl-Alpha-trimethylammonium Iodide, TRC
Codice prodotto. 30476179
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30476179 50 mg 50mg
30479906 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30476179 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM13500050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34696-66-7
Formula molecolare C14 H17 N2 O2 . I
Molecular Weight (g/mol) 372.2
IUPAC Name [4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)phenyl]methyl-trimethylazanium;iodide
SMILES [I-].C[N+](C)(C)Cc1ccc(cc1)N2C(=O)C=CC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(N-Maleimido)benzyl-a-trimethylammonium Iodide
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H17N2O2.HI/c1-16(2,3)10-11-4-6-12(7-5-11)15-13(17)8-9-14(15)18;/h4-9H,10H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Peso formulazione 372.0335