Learn More
4-(N-Maleimido)benzyl-Alpha-trimethylammonium Iodide, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-(N-Maleimido)benzyl-a-trimethylammonium Iodide |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H17N2O2.HI/c1-16(2,3)10-11-4-6-12(7-5-11)15-13(17)8-9-14(15)18;/h4-9H,10H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Peso formulazione | 372.0335 |