Learn More
4-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 454410010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 121177-82-0 Peso : 0.01000kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 15296048
  • 179.90€ / 1g
Spedizione stimata
03-11-2020
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
121177-82-0
178.98
4-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylamino carbonyl phenyl, boronic acid,b-4-methylamino carbonyl phenyl, 4-methylamino carbonyl phenylboronic acid, 4-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, zlchem 836
[4-(methylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
C8H10BNO3
UWKSYZHFTGONHY-UHFFFAOYSA-N
2773526
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC)(O)O
Specifica
4-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid
Glass Bottle
1g
94% min. (HPLC)
4-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylamino carbonyl phenyl, boronic acid,b-4-methylamino carbonyl phenyl, 4-methylamino carbonyl phenylboronic acid, 4-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, zlchem 836
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC)(O)O
178.98
178.98
Authentic
183.0°C to 186.0°C
121177-82-0
C8H10BNO3
UWKSYZHFTGONHY-UHFFFAOYSA-N
[4-(methylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
2773526
95%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 4-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.