Learn More
4-(N,N-Dimethyl)aniline magnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 15274834 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Codice prodotto. 15274834
Marca: Thermo Scientific Acros 450610500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7353-91-5 | C8H10BrMgN | 224.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(N, N-Dimethyl)aniline magnesium bromide
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
CAS 7353-91-5
Densità 0.9510g/mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Gravità specifica 0.951
Formula molecolare C8H10BrMgN
Formula lineare (CH3)2NC6H4MgBr
Numero MDL MFCD00672006
Sinonimo grignard reagent
Solubilità Reacts in water
InChI Key OWWWKAXERYRWAU-UHFFFAOYSA-M
SMILES CN(C)C1=CC=C([Mg]Br)C=C1
IUPAC Name 4-(bromomagnesio)-N,N-dimethylaniline
Molecular Weight (g/mol) 224.38
PubChem CID 10933129
Quantità 50 mL
Peso formulazione 224.38
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(N,N-Dimethyl)aniline magnesium bromide, 0.5M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.