Learn More
4-n-Nonyloxyaniline, 98%
Codice prodotto. 11397236
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397236 2 g 2g
11307246 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397236 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09126.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 50262-67-4 | C15H25NO | 235.371 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50262-67-4
Formula molecolare C15H25NO
Molecular Weight (g/mol) 235.371
Numero MDL MFCD00043622
InChI Key JQLBBFVOAHUASD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-nonyloxyaniline, 4-n-nonyloxyaniline, 4-nonyloxyaniline, 4-nonyloxy aniline, 4-nonyloxyphenylamine, 4-nonyloxy aniline #, benzenamine,4-nonyloxy
PubChem CID 142698
IUPAC Name 4-nonoxyaniline
SMILES CCCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-n-Nonyloxyaniline
Punto di fusione 36°C to 42°C
Punti di ebollizione 176°C to 179°C (2 mmHg)
Quantità 2 g
Numero UN UN2811
Beilstein 4232321
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 235.37
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-n-Nonyloxyaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-n-Nonyloxyaniline