Learn More
4-n-Octyloxybenzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11415536
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11415536 25 g 25g
11405536 5 g 5g
11425536 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11415536 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20692.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 24083-13-4 | C15H22O2 | 234.339 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24083-13-4
Formula molecolare C15H22O2
Molecular Weight (g/mol) 234.339
Numero MDL MFCD00014136
InChI Key KVOWZHASDIKNFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-octyloxy benzaldehyde, 4-octyloxybenzaldehyde, 4-n-octyloxybenzaldehyde, p-octyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-octyloxy, p-octyloxy benzaldehyde, p-n-octoxy benzaldehyde, p-n-octyloxybenzaldehyde, acmc-209g8t
PubChem CID 90358
IUPAC Name 4-octoxybenzaldehyde
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-n-Octyloxybenzaldehyde
Densità 0.982
Punti di ebollizione 140°C to 142°C (0.1 mmHg)
Indice di rifrazione 1.522
Quantità 25 g
Beilstein 1913284
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 234.33
Percent Purity 97%