Learn More
4-n-Octyloxybenzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11475243
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11475243 100 g 100g
11455243 5 g 5g
11465243 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11475243 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12843.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 88374-55-4 | C15H21NO | 231.339 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88374-55-4
Formula molecolare C15H21NO
Molecular Weight (g/mol) 231.339
Numero MDL MFCD00043483
InChI Key GFNSBTARZPEIPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-n-octyloxybenzonitrile, p-octyloxybenzonitrile, 4-octyloxy benzonitrile, 4-octyloxybenzonitrile, p-octyloxy benzonitrile, 4-octyloxybenzenecarbonitrile, 4-n-octyloxycyanobenzene, 4-octyloxy benzonitrile #
PubChem CID 145161
IUPAC Name 4-octoxybenzonitrile
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-n-Octyloxybenzonitrile
Punto di fusione 24°C to 26°C
Densità 0.937
Punti di ebollizione 171°C to 173°C (2 mmHg)
Indice di rifrazione 1.51
Quantità 100 g
Numero UN UN3439
Beilstein 2844884
Peso formulazione 231.34
Percent Purity 98%