Learn More
4-n-Octylphenol, 99%
Codice prodotto. 11461340
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11461340 1 g 1g
11471340 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11461340 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26396.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1806-26-4 | C14H22O | 206.33 g/mol
4-n-Octylphenol is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-n-Octylphenol is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1806-26-4
Formula molecolare C14H22O
Molecular Weight (g/mol) 206.33
Numero MDL MFCD00036134
InChI Key NTDQQZYCCIDJRK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-n-octylphenol, phenol, 4-octyl, p-octylphenol, phenol, p-octyl, 1-p-hydroxyphenyl octane, para-octylphenol, unii-7df2b8lh3p, 4-octyl-phenol, 7df2b8lh3p, phenol, octenylated
PubChem CID 15730
ChEBI CHEBI:34432
IUPAC Name 4-octylphenol
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-n-Octylphenol
Punto di fusione 43°C to 45°C
Densità 0.961
Punti di ebollizione 150°C (4 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 1 g
Numero UN UN2430
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 206.32
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-n-Octylphenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-n-Octylphenol