Learn More
4-n-Pentylphenol, 98%
Codice prodotto. 11494503
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494503 25 g 25g
11484503 5 g 5g
11404513 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494503 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11514.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14938-35-3 | C11H16O | 164.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14938-35-3
Formula molecolare C11H16O
Molecular Weight (g/mol) 164.25
Numero MDL MFCD00020211
InChI Key ZNPSUQQXTRRSBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-n-pentylphenol, 4-amylphenol, phenol, 4-pentyl, 4-n-amylphenol, p-pentylphenol, p-amylphenol, phenol, p-pentyl, 4-pentyl-phenol, amyl p-hydroxybenzene, p-n-amylphenol
PubChem CID 26975
ChEBI CHEBI:34441
IUPAC Name 4-pentylphenol
SMILES CCCCCC1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-n-Pentylphenol
Punto di fusione 24°C
Densità 0.96
Punti di ebollizione 342°C
Punto d'infiammabilità 133°C (271°F)
Indice di rifrazione 1.5145
Quantità 25 g
Numero UN UN2430
Beilstein 1364424
Peso formulazione 164.25
Percent Purity 98%