Learn More
4-n-Pentylphenylacetylene, 97%
Codice prodotto. 15477418
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. Quantità unitSize
15477418 10 g 10g
15467418 2 g 2g
2 options
Codice prodotto. 15477418
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60913.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 79887-10-8 | C13H16 | 172.27 g/mol
4-n-Pentylphenylacetylene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-n-Pentylphenylacetylene is used as a pharmaceutical intermediate.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in refrigerated conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79887-10-8
Formula molecolare C13H16
Molecular Weight (g/mol) 172.27
Numero MDL MFCD00173884
InChI Key APGNXGIUUTWIRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-n-pentylphenylacetylene, 4-pentylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-pentyl-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-pentylbenzene, benzene, 1-ethynyl-4-pentyl, 4-amylphenylacetylene, 4-ethynylpentylbenzene, acmc-209pid, 4-pentylphenyl acetylene
PubChem CID 2775131
IUPAC Name 1-ethynyl-4-pentylbenzene
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-n-Pentylphenylacetylene
Densità 0.885
Punti di ebollizione 172°C
Punto d'infiammabilità 103°C (217°F)
Indice di rifrazione 1.523
Quantità 10 g
Peso formulazione 172.27
Percent Purity 97%