Learn More
4-n-Propoxybenzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11322736
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11322736 25 g 25g
11312736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11322736 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08822.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5736-85-6 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5736-85-6
Formula molecolare C10H12O2
Molecular Weight (g/mol) 164.204
Numero MDL MFCD00014134
InChI Key FGXZWMCBNMMYPL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-propoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-propoxy, 4-n-propoxybenzaldehyde, propoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-propoxy, p-n-propoxy benzaldehyde, p-n-propoxybenzaldehyde, 4-propoxybenzaldehyde, 4-n-propyloxybenzaldehyde, wln: vhr do3
PubChem CID 79812
IUPAC Name 4-propoxybenzaldehyde
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-n-Propoxybenzaldehyde
Densità 1.039
Punti di ebollizione 129°C to 130°C (9 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.548
Quantità 25 g
Beilstein 743408
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 164.2
Percent Purity 97%