Learn More
4-n-Propylphenylboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4228886
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
134150-01-9
C9H13BO2
164.01
MFCD00859261
WLCGYIWOKVWFLB-UHFFFAOYSA-N
4-propylphenyl boronic acid, 4-propyl benzeneboronic acid, 4-propylphenylboronicacid, 4-n-propylphenylboronic acid, 4-n-propylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-propylphenyl, pubchem7892, acmc-209btz, 4-propylphenyboronic acid
4100861
(4-propylphenyl)boronic acid
CCCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
134150-01-9
C9H13BO2
164.01
MFCD00859261
WLCGYIWOKVWFLB-UHFFFAOYSA-N
4-propylphenyl boronic acid, 4-propyl benzeneboronic acid, 4-propylphenylboronicacid, 4-n-propylphenylboronic acid, 4-n-propylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-propylphenyl, pubchem7892, acmc-209btz, 4-propylphenyboronic acid
4100861
(4-propylphenyl)boronic acid
CCCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Materiale o nome chimico 4-n-Propylphenylboronic acid
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 111.0°C to 114.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3(CH2)2C6H4B(OH)2
Quantità 1 g
Peso formulazione 164.01
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-n-Propylphenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.