Learn More
4-(N-Succinimidylcarboxy)benzophenone, TRC
Codice prodotto. 30418965
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30418965 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30418965 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS69028310MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(N-Succinimidylcarboxy)benzophenone
CAS 91990-88-4
Formula molecolare C18 H13 N O5
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H13NO5/c20-15-10-11-16(21)19(15)24-18(23)14-8-6-13(7-9-14)17(22)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2
SMILES O=C(ON1C(=O)CCC1=O)c2ccc(cc2)C(=O)c3ccccc3
IUPAC Name (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-benzoylbenzoate
Molecular Weight (g/mol) 323.3
Peso formulazione 323.0794