Learn More
4-Nitro-1,2-phenylenediamine, TRC
Codice prodotto. 30467385
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30467385 5 g
30467384 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30467385 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN5034205G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-56-9
Formula molecolare C6 H7 N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 153.14
Sinonimo o-Phenylenediamine, 4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 4-Nitro-1,2-benzenediamine, (2-Amino-4-nitrophenyl)amine, 1,2-Diamino-4-nitrobenzene, 2-Amino-4-nitroaniline, 2-Amino-5-nitroaniline, 3,4-Diaminonitrobenzene, 4-Nitro-1,2-diaminobenzene, 4-Nitro-1,2-phenylenediamine, 4-Nitro-2-aminoaniline, 4-Nitro-o-phenylenediamine, C.I. 76020, NSC 5378, p-Nitro-o-phenylenediamine
IUPAC Name 4-nitrobenzene-1,2-diamine
SMILES Nc1ccc(cc1N)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitro-1,2-phenylenediamine
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H7N3O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,7-8H2
Peso formulazione 153.0538