Learn More
4-Nitro-1,3-diaminobenzene, TRC
Codice prodotto. 30478432
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478432 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30478432 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN491795100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitro-1,3-phenylenediamine
CAS 5131-58-8
Formula molecolare C6 H7 N3 O2
Quantità 100 mg
Sinonimo 4-Nitro-1,3-phenylenediamine, m-Phenylenediamine','4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 4-Nitro-1,3-benzenediamine, 1,3-Diamino-4-nitrobenzene, 2,4-Diaminonitrobenzene, 4-Nitro-1,3-diaminobenzene, 4-Nitro-m-phenylenediamine, C.I. 76030, NSC 9575
InChI Formula InChI=1S/C6H7N3O2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H,7-8H2
SMILES Nc1ccc(c(N)c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 4-nitrobenzene-1,3-diamine
Molecular Weight (g/mol) 153.139
Peso formulazione 153.054