Learn More
4-Nitro-1H-imidazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Nitroimidazole |
| Quantità | 250 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-2-5-3/h1-2H,(H,4,5) |
| Peso formulazione | 113.0225 |