Learn More
4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11366659
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11366659 10 g 10g
11356659 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11366659 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26224.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5334-40-7
Formula molecolare C4H3N3O4
Molecular Weight (g/mol) 157.085
Numero MDL MFCD00090899
InChI Key ZMAXXOYJWZZQBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitro-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitropyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro-3-pyrazolecarboxylic acid, 4-nitro-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro, 4-nitro-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-hydroxynitroso-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, nitropyrazolecarboxylic
PubChem CID 219739
SMILES C1=NNC(=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Punto di fusione ∼195°C (decomposition)
Quantità 10 g
Peso formulazione 157.08
Percent Purity 98%