Learn More
4-Nitro-1H-pyrazole, 97%
Codice prodotto. 10389607 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10389607 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10389607 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 430160050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2075-46-9 | C3H3N3O2 | 113.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitro-1H-pyrazole
CAS 2075-46-9
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 161.0°C to 162.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C3H3N3O2
Numero MDL MFCD00159626
Quantità 5 g
Sinonimo 4-nitropyrazole, 1h-pyrazole, 4-nitro, pyrazole, 4-nitro, 4-nitropyrrazole, 4-nitropyrazol, 4-nitro-pyrazole, 4-no2-pyrazole, 4-nitro-1h-pyrazol, 1h-pyrazole-4-nitro, pubchem14984
InChI Key XORHNJQEWQGXCN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=CNN=C1
IUPAC Name 4-nitro-1H-pyrazole
Molecular Weight (g/mol) 113.08
PubChem CID 16376
Peso formulazione 113.08
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitro-1H-pyrazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.