missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Nitro-2,3-lutidine N-oxide, 97%, Thermo Scientific™

Catalog Number p-4323365
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
37699-43-7
C7H8N2O3
168.15
MFCD00065172
CFMTVTYBZMKULI-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethyl-4-nitropyridine-n-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridine n-oxide, 4-nitro-2,3-lutidine-n-oxide, pyridine, 2,3-dimethyl-4-nitro-, 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 4-nitro-2,3-lutidine n-oxide, 4-nitro-2,3-dimethylpyridine n-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitro-pyridine 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitro-1-oxido-pyridin-1-ium
148223
2,3-dimethyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
CC1=C(C)[N+]([O-])=CC=C1[N+]([O-])=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
37699-43-7
C7H8N2O3
168.15
MFCD00065172
CFMTVTYBZMKULI-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethyl-4-nitropyridine-n-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridine n-oxide, 4-nitro-2,3-lutidine-n-oxide, pyridine, 2,3-dimethyl-4-nitro-, 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 4-nitro-2,3-lutidine n-oxide, 4-nitro-2,3-dimethylpyridine n-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitro-pyridine 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitro-1-oxido-pyridin-1-ium
148223
2,3-dimethyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
CC1=C(C)[N+]([O-])=CC=C1[N+]([O-])=O
Materiale o nome chimico 4-Nitro-2, 3-lutidine N-oxide
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 94°C to 96°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitro-2,3-lutidine N-oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'