Learn More
4-Nitro-2,3-lutidine N-oxide, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 441980250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 37699-43-7 Peso : 0.07500kg
Quantità 25g
Codice prodotto. 11956421
  • 187.00€ / 25g
Spedizione stimata
28-06-2021
Identificatori chimici
37699-43-7
168.15
CFMTVTYBZMKULI-UHFFFAOYSA-N
148223
CC1=C(C)[N+]([O-])=CC=C1[N+]([O-])=O
C7H8N2O3
MFCD00065172
2,3-dimethyl-4-nitropyridine-n-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridine n-oxide, 4-nitro-2,3-lutidine-n-oxide, pyridine, 2,3-dimethyl-4-nitro-, 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 4-nitro-2,3-lutidine n-oxide, 4-nitro-2,3-dimethylpyridine n-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitro-pyridine 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitro-1-oxido-pyridin-1-ium
2,3-dimethyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
Specifica
4-Nitro-2, 3-lutidine N-oxide
Yellow
25g
96.0
96% min. (HPLC)
MFCD00065172
CFMTVTYBZMKULI-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
148223
Powder or Crystalline Powder
Authentic
94°C to 96°C
37699-43-7
100.0
C7H8N2O3
2,3-dimethyl-4-nitropyridine-n-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridine n-oxide, 4-nitro-2,3-lutidine-n-oxide, pyridine, 2,3-dimethyl-4-nitro-, 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 4-nitro-2,3-lutidine n-oxide, 4-nitro-2,3-dimethylpyridine n-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitro-pyridine 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitro-1-oxido-pyridin-1-ium
CC1=C(C)[N+]([O-])=CC=C1[N+]([O-])=O
168.15
168.15
97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 4-Nitro-2,3-lutidine N-oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.