Learn More
4-Nitro-2,3-lutidine N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30472384
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30472384 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30472384 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN4964501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitro-2,3-lutidine N-Oxide
CAS 37699-43-7
Formula molecolare C7 H8 N2 O3
Quantità 1 g
Sinonimo Pyridine, 2,3-dimethyl-4-nitro-, 1-oxide, 2,3-Lutidine, 4-nitro-, 1-oxide (7CI), 2,3-Dimethyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium, 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine N-oxide, 4-Nitro-2,3-dimethylpyridine N-oxide
InChI Formula InChI=1S/C7H8N2O3/c1-5-6(2)8(10)4-3-7(5)9(11)12/h3-4H,1-2H3
SMILES Cc1c(C)[n+]([O-])ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2,3-dimethyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Peso formulazione 168.0535