missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Nitro-2-picoline N-oxide, 97%, Thermo Scientific™

Catalog Number p-4258883
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
5470-66-6
C6H6N2O3
154.13
MFCD00014625
FTTIAVRPJGCXAC-UHFFFAOYSA-N
4-nitro-2-picoline n-oxide, 2-methyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2-methyl-4-nitropyridine n-oxide, 2-methyl-4-nitropyridine-n-oxide, pyridine, 2-methyl-4-nitro-, 1-oxide, 4-nitro-2-picoline-n-oxide, 4-nitropyridine-2-picoline-n-oxide, 2-methyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 2-methyl-4-nitropyridinium-1-olate, 4-nitro-2-methylpyridine-n-oxide
95291
2-methyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
CC1=CC(=CC=[N+]1[O-])[N+]([O-])=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
5470-66-6
C6H6N2O3
154.13
MFCD00014625
FTTIAVRPJGCXAC-UHFFFAOYSA-N
4-nitro-2-picoline n-oxide, 2-methyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2-methyl-4-nitropyridine n-oxide, 2-methyl-4-nitropyridine-n-oxide, pyridine, 2-methyl-4-nitro-, 1-oxide, 4-nitro-2-picoline-n-oxide, 4-nitropyridine-2-picoline-n-oxide, 2-methyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 2-methyl-4-nitropyridinium-1-olate, 4-nitro-2-methylpyridine-n-oxide
95291
2-methyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
CC1=CC(=CC=[N+]1[O-])[N+]([O-])=O
Materiale o nome chimico 4-Nitro-2-picoline N-oxide
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 155°C to 157°C
Colore Yellow
Analisi elementare 44.89 to 48.63% C, 17.45 to 18.90% N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 154.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitro-2-picoline N-oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'