Learn More
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline, 98%
Codice prodotto. 11334404
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11334404 25 g 25g
11324404 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11334404 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00977.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 121-01-7 | C7H5F3N2O2 | 206.124 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-01-7
Formula molecolare C7H5F3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 206.124
Numero MDL MFCD00007365
InChI Key HOTZLWVITTVZGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl aniline, 2-amino-5-nitro-trifluorobenzene, 4-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzenamine, 4-nitro-a,a,a-trifluoro-o-toluidine, benzenamine, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 5-nitro-2-aminobenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-nitroaniline, a,a,a-trifluoro-4-nitro-o-toluidine
PubChem CID 67128
IUPAC Name 4-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Punto di fusione 90°C to 93°C
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2121347
Peso formulazione 206.13
Percent Purity 98%