Learn More
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%
Codice prodotto. 15447998
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15447998 5 g 5g
15437998 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15447998 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61452.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 320-37-6 | C8H4F3NO4 | 235.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 320-37-6
Formula molecolare C8H4F3NO4
Molecular Weight (g/mol) 235.12
Numero MDL MFCD04039246
InChI Key BPCKZQCTLCTDST-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-carboxy-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, pubchem1342, ksc496i1p, rarechem al bo 1444, 2-trifluoromethyl-4-nitrobenzoic acid
PubChem CID 2782737
IUPAC Name 4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES OC(=O)C1=C(C=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto di fusione 128°C to 132°C
Colore Yellow
Quantità 5 g
Peso formulazione 235.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder