Learn More
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11372987
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11372987 1 g 1g
11382987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11372987 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16318.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 320-47-8 | C8H3F3N2O2 | 216.119 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 320-47-8
Formula molecolare C8H3F3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 216.119
Numero MDL MFCD01075729
InChI Key AGKQJEFSEQHGTA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitro-2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-cyano-5-nitrobenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-nitrobenzonitrile, benzonitrile, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem4821, acmc-1ctuy, buttpark 91\04-59, 4-cyano-3-trifluoromethyl nitrobenzene
PubChem CID 2775783
IUPAC Name 4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Punto di fusione 50°C to 54°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3439
Beilstein 2281014
Peso formulazione 216.12
Percent Purity 98%