Learn More
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline, 98%
Codice prodotto. 11454874
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11454874 5 g 5g
11444874 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11454874 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13798.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 393-11-3 | C7H5F3N2O2 | 206.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 393-11-3
Formula molecolare C7H5F3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 206.12
Numero MDL MFCD00014717
InChI Key UTKUVRNVYFTEHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitro-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-nitrobenzotrifluoride, 3-amino-6-nitrobenzotrifluoride, benzenamine, 4-nitro-3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-4-nitroaniline, 2-nitro-5-amino benzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-nitroanilide, flu-1, 3-amino-6-nitro benzotrifluoride
PubChem CID 94955
IUPAC Name 4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
SMILES NC1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Punto di fusione 125°C to 128°C
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2650702
Peso formulazione 206.13
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline