Learn More
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline (FLU-1), TRC
Codice prodotto. 30478023
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478023 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30478023 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN58740025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
CAS 393-11-3
Formula molecolare C7 H5 F3 N2 O2
Quantità 25 g
Sinonimo 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline, Flutamide Imp. A (EP)
InChI Formula InChI=1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12(13)14/h1-3H,11H2
SMILES Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 206.12
Peso formulazione 206.0303