Learn More
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline (FLU-1), TRC
Codice prodotto. 30482898
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30482898 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30482898 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN5874001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline (FLU-1)
CAS 393-11-3
Formula molecolare C7H5F3N2O2
Quantità 1 g
SMILES Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Molecular Weight (g/mol) 206.12