Learn More
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol, 97%
Codice prodotto. 11398045
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398045 1 g 1g
11308055 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398045 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08228.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 88-30-2 | C7H4F3NO3 | 207.108 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-30-2
Formula molecolare C7H4F3NO3
Molecular Weight (g/mol) 207.108
Numero MDL MFCD00014714
InChI Key ZEFMBAFMCSYJOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitro-3-trifluoromethyl phenol, lamprecide, lamprecid, 5-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride, dowlap f, 3-trifluoromethyl-4-nitrophenol, phenol, 4-nitro-3-trifluoromethyl, usaf ma-6, caswell no. 890, tfm piscicide
PubChem CID 6931
IUPAC Name 4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
Punto di fusione 74°C to 77°C
Punti di ebollizione 135°C to 138°C (0.01 mmHg)
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2053698
Indice di Merck 14,9253
Peso formulazione 207.11
Percent Purity 97%