Learn More
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10480921 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10480921 1 g Bottiglia in vetro 1g
10301624 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10480921 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 319720010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 88-30-2
Formula molecolare C7H4F3NO3
Molecular Weight (g/mol) 207.11
Numero MDL MFCD00014714
InChI Key ZEFMBAFMCSYJOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitro-3-trifluoromethyl phenol, lamprecide, lamprecid, 5-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride, dowlap f, 3-trifluoromethyl-4-nitrophenol, phenol, 4-nitro-3-trifluoromethyl, usaf ma-6, caswell no. 890, tfm piscicide
PubChem CID 6931
IUPAC Name 4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 72°C to 79°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 135°C to 138°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H3(CF3)OH
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 9401
Peso formulazione 207.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder