Learn More
4-Nitro-benzeneethanol, TRC
Codice prodotto. 30484287
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30484287 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30484287 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN5022402.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitro-benzeneethanol
CAS 100-27-6
Formula molecolare C8H9NO3
Quantità 2.5 g
Sinonimo p-Nitro-phenethyl alcohol, 1-(2-Hydroxyethyl)-4-nitrobenzene, 2-(4-Nitrophenyl)-1-ethanol, 2-(4-Nitrophenyl)ethanol, 2-(4-Nitrophenyl)ethyl alcohol, 2-(p-Nitrophenyl)ethanol, 4-Nitrobenzeneethanol, 4-Nitrophenethanol, 4-Nitrophenethyl alcohol, NSC 55519, p-Nitrophenethyl alcohol, p-Nitrophenylethyl alcohol
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO3/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11)12/h1-4,10H,5-6H2
SMILES OCCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2-(4-nitrophenyl)ethanol
Molecular Weight (g/mol) 167.16
Peso formulazione 167.0582