Learn More
4-Nitro-m-phenylenediamine, 95%
Codice prodotto. 11318655
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11318655 50 g 50g
11308655 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11318655 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12166.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5131-58-8 | C6H7N3O2 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5131-58-8
Formula molecolare C6H7N3O2
Molecular Weight (g/mol) 153.14
Numero MDL MFCD00025289
InChI Key DPIZKMGPXNXSGL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitro-m-phenylenediamine, 4-nitro-1,3-phenylenediamine, 2,4-diaminonitrobenzene, 1,3-benzenediamine, 4-nitro, 4-nitro-1,3-benzenediamine, 1,3-diamino-4-nitrobenzene, m-phenylenediamine, 4-nitro, 3-amino-4-nitrophenylamine, 4-nitro-1,3-fenylendiamin, unii-0d5u5ew62z
PubChem CID 21208
IUPAC Name 4-nitrobenzene-1,3-diamine
SMILES NC1=CC=C(C(N)=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitro-m-phenylenediamine
Punto di fusione 156°C to 160°C
Quantità 50 g
Beilstein 2094904
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 95%