Learn More
4-Nitro-o-phenylenediamine, 98%
Codice prodotto. 10376930 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10376930 500 g Bottiglia in vetro 500g
10294810 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10376930 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 148845000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 99-56-9 | C6H7N3O2 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-56-9
Formula molecolare C6H7N3O2
Molecular Weight (g/mol) 153.14
Numero MDL MFCD00007724
InChI Key RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-phenylenediamine, 2-amino-4-nitroaniline, 3,4-diaminonitrobenzene, p-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-nitro, 4-nitro-1,2-diaminobenzene, 4-nitrophenylenediamine, 4-nitro-1,2-benzenediamine
PubChem CID 5111791
ChEBI CHEBI:67116
IUPAC Name 4-nitrobenzene-1,2-diamine
SMILES NC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitro-o-phenylenediamine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 196.0°C to 201.0°C
Colore Brown-Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H3(NH2)2
Quantità 500 g
Beilstein 13, 29
Indice di Merck 15, 6710
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in an aquous solution of hydrochloric acid, 20g/L aceton (20°C)
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder